5-Bromoisoquinoline, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
594261-1G 594261-5G
SIAL594261-1GEA 26.1 EUR
SIAL594261-1G SIAL594261-5G
5-Bromoisoquinoline, Sigma-Aldrich®
5-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
MW: 208.06 g/mol
MDL Number: MFCD01646405
CAS Number: 34784-04-8