2,7-Dimethylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
279919-1G 279919-250MG
SIAL279919-1GEA 125 EUR
SIAL279919-1G SIAL279919-250MG
2,7-Dimethylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
2,7-Dimethylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂
MW: 156.23 g/mol
Boiling Pt: 263 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94…95 °C
Density: 1,003 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004121
CAS Number: 582-16-1
EINECS: 209-477-1