2,3-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
705462-1G 705462-5G
SIAL705462-1GEA 26.1 EUR
SIAL705462-1G SIAL705462-5G
2,3-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Boiling Pt: 249…249.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58…59 °C
MDL Number: MFCD00234014
CAS Number: 13534-89-9