4-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
646318-25G 646318-5G
SIAL646318-25GEA 140 EUR
SIAL646318-25G SIAL646318-5G
4-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
MDL Number: MFCD03840756
CAS Number: 73583-37-6