4-Amino-3-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
3-Bromo-4-pyridylamine, 3-Bromopyridin-4-amine
685224-1G
685224-5G
SIAL685224-1GEA
73.8
EUR
SIAL685224-1G
SIAL685224-5G
4-Amino-3-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-bromopyridine
Formula:
C₅H₅BrN₂ MW: 173.01 g/mol Boiling Pt: 244 °C (1013 hPa) Melting Pt: 181…182.5 °C |
MDL Number:
MFCD02068297 CAS Number: 13534-98-0 |