2-Chloro-4-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
647403-1G 647403-5G
SIAL647403-1GEA 105 EUR
SIAL647403-1G SIAL647403-5G
2-Chloro-4-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
MW: 239.44 g/mol
MDL Number: MFCD01861983
CAS Number: 153034-86-7