2-Amino-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
518689-1G 518689-5G
SIAL518689-1GEA 50.7 EUR
SIAL518689-1G SIAL518689-5G
2-Amino-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
MW: 112.11 g/mol
MDL Number: MFCD01861120
CAS Number: 21717-96-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III