1-Cetylpyridinium chloride monohydrate
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11075000EA 70.7 EUR
EHERC11075000
1-Cetylpyridinium chloride monohydrate
1-Cetylpyridinium chloride monohydrate
Formula: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358,01 g/mol
Melting Pt: 77…83 °C
MDL Number: MFCD00149977
CAS Number: 6004-24-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041