Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218707-1KG-K W218707-9KG-K
SIALW218707-1KG-KEA 70.5 EUR
SIALW218707-1KG-K SIALW218707-9KG-K
Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl butyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00027134
CAS Number: 539-90-2
EINECS: 208-729-8