Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218715-100G-K W218715-1KG-K
SIALW218715-100G-KEA 81.7 EUR
SIALW218715-100G-K SIALW218715-1KG-K
Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl butyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00027134
CAS Number: 539-90-2
EINECS: 208-729-8