MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M3885-100G M3885-25G
SIALM3885-100GEA 228 EUR
SIALM3885-100G SIALM3885-25G
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
MDL Number: MFCD00065473
CAS Number: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2