trans-1,4-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
32851-100G 32851-25G
SIAL32851-100GEA 202 EUR
SIAL32851-100G SIAL32851-25G
trans-1,4-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Boiling Pt: 199 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70 °C
MDL Number: MFCD00075174
CAS Number: 2615-25-0