1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol
641642-1G 641642-5G
SIAL641642-1GEA 60.2 EUR
SIAL641642-1G SIAL641642-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Formula: C₇H₁₆N₂O
MW: 144.22 g/mol
Boiling Pt: 264 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 49 °C
MDL Number: MFCD00023132
CAS Number: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0