2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 5-Nitro-2-pyridinol
MQ100
H48808-100G H48808-25G
SIALH48808-100GEA 197 EUR
SIALH48808-100G SIALH48808-25G
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.1 g/mol
Boiling Pt: 180…200 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: 191…192 °C
MDL Number: MFCD00006276
CAS Number: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7