Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Pyronin Y
83200-5GEA 169 EUR
83200-5G 83200-10G
Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Pyronin G
Formula: C₁₇H₁₉ClN₂O
MW: 302,8 g/mol
Melting Pt: 250…260 °C
MDL Number: MFCD00011725
CAS Number: 92-32-0