Komplet je 15-minutni kromatografski imunoasem za kvalitativno odkrivanje jekleoproteinska (N) antigena SARS-CoV-2 iz vzorcev nosnega obrobja pri bolnikih, ki so osumljeni okužbe s COVID-19.
Komplet za odkrivanje antigenov COVID-19 je namenjen odkri-vanju virusa SARS-CoV-2, ki je odgovoren za bolezen COVID-19. Virusna skupina Coronavirus (Coronavirus, CoV) je enoslojna, pozitivno nasedla RNA virus. Poleg novega koronavirusa, ki povzroča COVID-19, je skupno šest koronavirusov, ki okužijo ljudi (HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 in MERS-CoV)[1-3].Obliž se uporablja za zbiranje vzorca zgornjega dihalnega trakta. Vsebina ampule Buffer se prenese v ekstrakcijo, ki se uporablja za izmik vzorca za izvleček. Po dodajanju kapljenega pokrova se kartici za zaznavanje dodajo tri (3) kapljice vzorca.
Blazinica za kartico detekcije je premazana z monoklonalnim protitelesom IgY anti-SARS-CoV-2 N-Protein, ki je označeno s koloidnim zlatom. Drugo anti-SARS-CoV-2 N-Proteinsko protitelo je premazano na nitroceluloza membrani, da bi preskusno linijo (T), in anti-IgY sekundarno protitelo je obloženo na isti nitroceluloza membrani, da bi kontrolno linijo 'C'. Anti-SARS-CoV-2 N proteinsko protitelo reagira z virusnim antigenom (če je prisoten) in izvaja kroma-tografijo vzdolž membrane nitroceluloze, da reagira s preskusno črto oziroma kontrolno črto. Če je rezultat preskusa veljaven, je kontrolna vrstica vizualna.
Balení: Vsako polje vsebuje 50 preskusov
Upozornení: Test je namenjen samo strokovni uporabi – namenjeni uporabniki so usposobljeno osebje, ki je poučen v diagnostičnem postopku in vitro.