β-Amanitin Amanita phalloides
Supplier: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
beta-Amanitin
BIA0311-1MG
BIA0311-5MG
APOSBIA0311-1MGEA
284
EUR
APOSBIA0311-1MG
APOSBIA0311-5MG
β-Amanitin Amanita phalloides
β-Amanitin
Storage Temperature:
Freezer |
CAS Number:
21150-22-1 EINECS: 244-244-8 UN: 3462 ADR: 6.1 I |