1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane 98%
Supplier: Apollo Scientific
PC6181-10G PC6181-100G PC6181-25G
APOSPC6181-10GEA 21.9 EUR
APOSPC6181-10G APOSPC6181-100G APOSPC6181-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane 98%