3,5-Dimethylisoxazole
Supplier: Thermo Scientific
TL00573.1 TL00573EA TL00573.50
MAYBTL00573.1EA 0 EUR
MAYBTL00573.1 MAYBTL00573EA MAYBTL00573.50
3,5-Dimethylisoxazole
3,5-Dimethylisoxazole
Formula: C₅H₇NO
MW: 97.12 g/mol
Boiling Pt: 142 °C (1013 hPa)
Density: 0,98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003156
CAS Number: 300-87-8
EINECS: 206-100-2