Azobenzene
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0217EA
231
EUR
PROOICRS0217
Azobenzene
Azobenzene
Formula:
C₁₂H₁₀N₂ MW: 182,22 g/mol Boiling Pt: 293 °C (1013 hPa) Melting Pt: 66…69 °C Density: 1,203 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 140 °C |
MDL Number:
MFCD00003022 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,00948 |