(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
Supplier: Molekula
MOLE26409937-100GEA 0 EUR
MOLE26409937-100G
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
Formula: C₂₅H₂₂ClP
MW: 388,88 g/mol
Melting Pt: 345…347 °C
Density: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011913
UN: 3464
ADR: 6.1,II