Dibenzyl diselenide
Supplier: Molekula
MOLEM54807763EA 0 EUR
MOLEM54807763
Dibenzyl diselenide
Dibenzyl diselenide
Formula: C₁₄H₁₄Se₂
MW: 340,19 g/mol
Melting Pt: 91…94 °C
Density: 1,67 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004767
UN: 3283
ADR: 6.1,III