3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: (3-Iodophenyl)methanamine
100064-1G 100064-5G
SIAL100064-1GEA 111 EUR
SIAL100064-1G SIAL100064-5G
3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Iodobenzylamine
Formula: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Boiling Pt: 132 °C (8 mmHg)
Density: 1.748 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00192227
CAS Number: 696-40-2