Indole-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
MQ200
129445-25G 129445-5G
SIAL129445-25GEA 87.8 EUR
SIAL129445-25G SIAL129445-5G
Indole-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carbaldehyd
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Melting Pt: 192…195 °C
Density: 1.34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005622
CAS Number: 487-89-8
EINECS: 207-665-8