3-Phenoxyaniline, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
1-Amino-3-phenoxybenzol
338354-25G
338354-5G
SIAL338354-25GEA
136
EUR
SIAL338354-25G
SIAL338354-5G
3-Phenoxyaniline, Sigma-Aldrich®
3-Phenoxyaniline
Formula:
C₁₂H₁₁NO MW: 185.23 g/mol Boiling Pt: 116…120 °C (0.3 mmHg) Melting Pt: 37 °C Density: 1,1584 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00041891 CAS Number: 3586-12-7 EINECS: 222-715-9 |