1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
40725-100ML 40725-500ML
SIAL40725-100MLEA 104 EUR
SIAL40725-100ML SIAL40725-500ML
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formula: C₅H₁₀N₂O
Boiling Pt: 225.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 8 °C
Density: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93 °C
MDL Number: MFCD00003188
CAS Number: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275