Triisopropyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
2,2',2''-[Methylidynetris(oxy)]trispropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
415146-100ML
415146-25ML
SIAL415146-100MLEA
163
EUR
SIAL415146-100ML
SIAL415146-25ML
Triisopropyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl orthoformate
Formula:
C₁₀H₂₂O₃ MW: 190.28 g/mol Boiling Pt: 64 °C (1013 hPa) Density: 0.8821 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00060628 CAS Number: 4447-60-3 EINECS: 224-688-9 UN: 3272 ADR: 3,III |