2-Iodo-4-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
576689-1G 576689-5G
SIAL576689-1GEA 26.1 EUR
SIAL576689-1G SIAL576689-5G
2-Iodo-4-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-4-nitroaniline
Formula: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.02 g/mol
MDL Number: MFCD00955758
CAS Number: 6293-83-0