2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
660345-100MG 660345-500MG
SIAL660345-100MGEA 76.7 EUR
SIAL660345-100MG SIAL660345-500MG
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
MDL Number: MFCD00077455
CAS Number: 106447-97-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III