1-(4-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
76763-1G-F 76763-5G-F
SIAL76763-1G-FEA 64 EUR
SIAL76763-1G-F SIAL76763-5G-F
1-(4-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-Pyridyl)piperazine
Formula: C₉H₁₃N₃
MW: 163.22 g/mol
Boiling Pt: 195…200 °C (0.3 mmHg)
Melting Pt: 140 °C
MDL Number: MFCD00040745
CAS Number: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7