4-Phenylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
MQ100
639869-1G 639869-5G
SIAL639869-1GEA 49.2 EUR
SIAL639869-1G SIAL639869-5G
4-Phenylpiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Boiling Pt: 257
Melting Pt: 58…62 °C
Density: 0.967 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006002
CAS Number: 771-99-3
EINECS: 212-243-1