4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Supplier: Thermo Scientific
SB02056DA
SB02056-1
MAYBSB02056DAEA
0
EUR
MAYBSB02056DA
MAYBSB02056-1
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄FNO₃ MW: 169.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861388 CAS Number: 42564-51-2 |