5α-Cholestane, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
MQ200
C8003-1G C8003-100MG C8003-5G
SIALC8003-1GEA 290 EUR
SIALC8003-1G SIALC8003-100MG SIALC8003-5G
5α-Cholestane, Sigma-Aldrich®
5α-Cholestane
Formula: C₂₇H₄₈
MW: 372.68 g/mol
Boiling Pt: 441
Melting Pt: 79
Density: 0.9133 g/cm³ (80 °C)
MDL Number: MFCD00066412
CAS Number: 481-21-0
EINECS: 207-562-8
Merck Index: 12,02254