Thymol
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17575200EA
59.6
EUR
EHERC17575200
Thymol
Thymol
Formula:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH MW: 150,22 g/mol Boiling Pt: 233 °C (1013 hPa) Melting Pt: 49…51 °C Density: 0,965 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 104 °C |
MDL Number:
MFCD00002309 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 13,09476 |