Colophony (Rosin gum)
Supplier: Roth Carl
Warning
9051.1 9051.2
ROTH9051.1EA 48.4 EUR
ROTH9051.1 ROTH9051.2
Colophony (Rosin gum)
Colophony (Rosin gum)
Melting Pt: 75…81 °C
Density: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 188 °C
MDL Number: MFCD00132205
CAS Number: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7