trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Titriplex® IV
EHERC12194000EA 59.6 EUR
EHERC12194000
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Melting Pt: > 210 °C
MDL Number: MFCD00066429
CAS Number: 125572-95-4