Disodium naphthalene-1,5-disulphonate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
70240-1KG 70240-250G
SIAL70240-1KGEA 123 EUR
SIAL70240-1KG SIAL70240-250G
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate, Sigma-Aldrich®
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
Formula: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MW: 332.27 g/mol
MDL Number: MFCD00064178
CAS Number: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0