Di-tert-butylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 1,3-Di-tert-butylcarbodiimide, N,N'-Di-tert-butylcarbodiimide, N,N-di-tert-butylcarbodiimide, N,N'-methanetetraylbis(1,1-dimethylethylamine)
M-Clarity™ quality level = MQ200
235563-1G 235563-5G
SIAL235563-1GEA 69.4 EUR
SIAL235563-1G SIAL235563-5G
Di-tert-butylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylcarbodiimide
Formula: C₉H₁₈N₂
MW: 154.26 g/mol
MDL Number: MFCD00010231
CAS Number: 691-24-7
EINECS: 211-719-6