Coomassie® brilliant blue R-250, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
SIAL27816-100GEA
301
EUR
SIAL27816-100G
SIAL27816-25G
Coomassie® brilliant blue R-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie® brilliant blue R-250
Formula:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825,98 g/mol Melting Pt: 174…180 °C |
MDL Number:
MFCD00041762 CAS Number: 6104-59-2 |