Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
21750-100MG-F 21750-1G-F
SIAL21750-100MG-FEA 58.7 EUR
SIAL21750-100MG-F SIAL21750-1G-F
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Formula: C₁₈H₂₇NO₃
Boiling Pt: 210…220 °C (0.01 mmHg)
Melting Pt: 66.1 °C
MDL Number: MFCD00017259
CAS Number: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811