Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
360376-250MG 360376-1G
SIAL360376-250MGEA 124 EUR
SIAL360376-250MG SIAL360376-1G
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Formula: C₁₈H₂₇NO₃
Boiling Pt: 210…220 °C (0.01 mmHg)
Melting Pt: 66.1 °C
MDL Number: MFCD00017259
CAS Number: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811