Prednisone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
MQ200
P6254-10G
P6254-1G
P6254-25G
P6254-5G
SIALP6254-10GEA
237
EUR
SIALP6254-10G
SIALP6254-1G
SIALP6254-25G
SIALP6254-5G
Prednisone, Sigma-Aldrich®
Prednisone
Formula:
C₂₁H₂₆O₅ MW: 358.43 g/mol Melting Pt: 230…232 °C |
MDL Number:
MFCD00003608 CAS Number: 53-03-2 EINECS: 200-160-3 |