2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H37601-10G H37601-50G
SIALH37601-10GEA 39.1 EUR
SIALH37601-10G SIALH37601-50G
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Boiling Pt: 83…87 °C (0.5 mmHg)
Melting Pt: 53 °C
Density: 1,0797 g/cm³ (53 °C)
MDL Number: MFCD00002380
CAS Number: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2