3,5-Dichlorobenzenesulphonamide
Supplier: Thermo Scientific
BTB05603.1 BTB05603.10
MAYBBTB05603.1EA 0 EUR
MAYBBTB05603.1 MAYBBTB05603.10
3,5-Dichlorobenzenesulphonamide
3,5-Dichlorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226.08 g/mol
MDL Number: MFCD00117161
CAS Number: 19797-32-1