3-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 3-Cyanofuran
715700-1G 715700-5G
SIAL715700-1GEA 152 EUR
SIAL715700-1G SIAL715700-5G
3-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Furonitrile
Formula: C₅H₃NO
MW: 93.08 g/mol
Boiling Pt: 151 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…38 °C
MDL Number: MFCD00067042
CAS Number: 30078-65-0
UN: 2926
ADR: 4.1,III