4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: N-Acetylsulphanilyl chloride
112747-100G 112747-1KG
SIAL112747-100GEA 56.6 EUR
SIAL112747-100G SIAL112747-1KG
4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₈ClNO₃S
MW: 233.68 g/mol
Boiling Pt: 416 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 146 °C
MDL Number: MFCD00007442
CAS Number: 121-60-8
EINECS: 204-485-1
UN: 3261
ADR: 8,II