Genistein
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13999800EA
211
EUR
EHERC13999800
Genistein
Genistein
Formula:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol Melting Pt: 297…298 °C |
MDL Number:
MFCD00016952 CAS Number: 446-72-0 |