4-Heptanone
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14127800EA
47.2
EUR
EHERC14127800
4-Heptanone
4-Heptanone
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Boiling Pt: 144 °C (1013 hPa) Melting Pt: –34 °C Density: 0,8116 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 48 °C |
MDL Number:
MFCD00009403 UN: 2710 ADR: 3,III Merck Index: 13,03379 |