Chloroform, J.T.Baker®
Supplier: Avantor
7152.9200EA 0 EUR
7152.9200
Chloroform, J.T.Baker®
Chloroform
Formula: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Boiling Pt: 61,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Density: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02160
https://si.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg