Triethylamine
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA17832000EA
33.5
EUR
EHERCA17832000
Triethylamine
Triethylamine
Formula:
(C₂H₅)₃N MW: 101,19 g/mol Boiling Pt: 90 °C (1013 hPa) Melting Pt: –115 °C Density: 0,729 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –11 °C |
MDL Number:
MFCD00009051 UN: 1296 ADR: 3,II Merck Index: 12,09799 |